Merck
43838
Supelco
Hop-21(22)-ene solution
0.1 mg/mL in isooctane, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H50
Número de CAS:
Peso molecular:
410.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Análisis
≥97.0% (GC/MS)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
0.1 mg/mL in isooctane
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CCCC(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)[C@@]1(C)CC\C2=C(/C)C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)