Merck
43767
Sigma-Aldrich
2,2′-Dithiodianiline
technical, ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2,2′-Diaminodiphenyl disulfide, Bis(2-aminophenyl) disulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12N2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
248.37
Beilstein:
914032
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥95% (HPLC)
mp
90-95 °C
cadena SMILES
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
Clave InChI
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)