43479
MGYP Agar with Copper
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinónimos:
Copper Sulphate Agar, MYGP Agar, Malt extract Yeast extract Glucose Peptone Agar, Mould Yeast Agar with Copper
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 20.0 g/L
cupric sulfate, 0.4 g/L
dextrose, 10.0 g/L
gelatin peptone, 5.0 g/L
malt extract, 3.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
6.2±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
Candida spp.
Pichia spp.
Saccharomyces spp.
Zygosaccharomyces spp.
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.