Merck
43311
Sigma-Aldrich
2-(Methacryloyloxy)ethyl acetoacetate
Arxada quality, ≥95.0% (GC), contains BHT as stabilizer
Sinónimos:
Lonzamon AAEMA, (2-Acetoacetoxy)ethyl methacrylate, Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2CO2CH2CH2O2CC(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.22
Beilstein:
2099809
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (GC)
formulario
liquid
calidad
Arxada quality
contiene
BHT as stabilizer
fabricante / nombre comercial
Arxada AG
impurezas
≤0.10% water
≤2.5% 2-hydroxyethyl methacrylate (GC)
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
100 °C/0.8 mmHg (lit.)
valor de ácido
3.0‑8.0 KOH/g
densidad
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)CC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-7(2)10(13)15-5-4-14-9(12)6-8(3)11/h1,4-6H2,2-3H3
Clave InChI
IBDVWXAVKPRHCU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
111 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.