Merck
429635
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH=NNHC6H3(NO2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
252.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
grado
environmental standard
Ensayo
99%
mp
117-119 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
cadena SMILES
CCC/C=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3/b11-6+
Clave InChI
IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)