Merck
429589
Sigma-Aldrich
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
238.20
Beilstein:
960878
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.02
grado
environmental standard
Análisis
99%
color
dark yellow
mp
126-128 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
Clave InChI
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)