Documentos
42409
Supelco
Lewatit® MonoPlus M 800
~1.3 mmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
SB.52
formulario
beads
Nivel de calidad
técnicas
LPLC: suitable
pérdida
~50% loss on drying
matriz
styrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
quaternary amine
tamaño de partícula
~0.6 mm
capacidad
~1.3 mmol/g
técnica de separación
anion exchange
Información legal
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.