415530PLATER
Blue dye for platers
for use with easySpiral (platers), pkg of 125 mL
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 125 mL
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidad
for use with easySpiral (platers)
Descripción general
Color dye for Spiral tests (125 mL) for easySpiral® plater
Aplicación
Culture media plating
Información legal
easySpiral is a registered trademark of InterLab
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente