41544
Sieve Standard, traceable to NIST SRM
250 μm (60 mesh)
About This Item
grado
analytical standard
formulario
particles
fabricante / nombre comercial
Whitehouse Scientific Ltd SS405
tamaño de partícula
250 μm (60 mesh)
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
formato
neat
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?