41473
Sucrose Fermentation Membrane
pinkish colored, sterile, diameter 70 mm, suitable for microbiology
Sinónimos:
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Productos recomendados
membrane size
70 mm
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
condiciones de almacenamiento
protect from light
técnicas
microbe id | utilization test: suitable
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Serratia spp.
Streptococcus spp.
bacteria
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)