41244
N-Desmethyl ofloxacin
analytical standard
Sinónimos:
9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
256-262 °C
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
InChI
1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)
Clave InChI
WKRSSAPQZDHYRV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)