Merck
41081
Supelco
Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
reference material
Sinónimos:
Articaine impurity I (PhEur), 3-Amino-4-methylthiophenecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
171.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Análisis
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
85-88 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1scc(C)c1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
Clave InChI
YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Matthew Jefferson et al.
Viruses, 12(1) (2020-01-08)
Sindbis virus (SINV) infection induces eIF2α phosphorylation, which leads to stress granule (SG) assembly. SINV infection also stimulates autophagy, which has an important role in controlling the innate immune response. The importance of autophagy to virus-induced translation arrest is not