Merck
40998
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulfonate inner salt
purum, ≥95.0% (N)
Sinónimos:
Octyl sulfobetaine, SB3-8
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Número de CAS:
Peso molecular:
279.44
Beilstein:
3962489
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
descripción
zwitterionic
grado
purum
Análisis
≥95.0% (N)
impurezas
≤5% water
CMC
330 mM (20-25°C)
mp
171-174 °C
212-215 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H29NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-11-14(2,3)12-10-13-18(15,16)17/h4-13H2,1-3H3
Clave InChI
QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Zwitterionic detergent employed in capillary zone electrophoresis, CZE
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
M. Senda et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 15, 778-778 (1992)