402893-M
1-Propanol
ACS reagent, ≥99.5%
Sinónimos:
Alcohol propílico
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.5%
formulario
liquid
temp. de autoignición
700 °F
lim. expl.
13.7 %
impurezas
≤0.0004 meq/g Titr. acid
≤0.01% ethanol
≤0.01% methanol
≤0.03% Carbonyl compounds (as C2H5CHO)
≤0.05% CH3CHOHCH3
≤0.05% isopropanol
≤0.2% water
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
solubilidad
H2O: passes test
water: soluble
densidad
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Synthesis of ZnO (zinc oxide) thin films.
- Growth of rubrene (5,6,11,12-tetraphenyltetracene) single crystals.
- Synthesis of polyaniline microspheres and nanotubes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?