Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20N2O3S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
308.82
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
213-496-0
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤2.0% water
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
InChI key
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), KCNH2(3757)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?