39363
Sodium 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-DL-lactate
analytical standard
Sinónimos:
α,3,4-Trihydroxybenzenepropanoic acid sodium salt, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)lactic acid sodium salt
About This Item
grado
analytical standard
Análisis
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤12.0% water
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].OC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
Clave InChI
ZMMKVDBZTXUHFO-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?