Merck
38763
Sigma-Aldrich
4′,7-Dimethoxyisoflavone
≥96.0% (TLC)
Sinónimos:
Daidzein dimethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
282.29
Beilstein:
265550
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥96.0% (TLC)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(OC)ccc3C2=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Plant isoflavone that promotes proliferation of mitochondria in cells damaged by toxins, trauma, or hypoxia. Activity is mediated through the activation and expression of sirtuin (SIRT1), a deacetylase and activator of PGC-1α.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)