37214
Peroxide 25 Test Sticks Quantofix®
0.5-25 mg/L (H2O2)
Sinónimos:
Quantofix® Peroxide 25 Test sticks
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Código UNSPSC:
41113319
Productos recomendados
intervalo de medida
0.5-25 mg/L (H2O2)
aplicaciones
environmental
Descripción general
Contents:
Tube with 100 test sticks.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (store below +30 °C).
Gradation:
0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H2O2
Tube with 100 test sticks.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (store below +30 °C).
Gradation:
0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H2O2
Información legal
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)