37046
Butamifos
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
O-Ethyl O-(5-methyl-2-nitrophenyl) N-sec-butylphosphorothionoamidate, O-Ethyl O-6-nitro-m-tolyl sec-butylphosphoramidothioate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOP(=S)(NC(C)CC)Oc1cc(C)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H21N2O4PS/c1-5-11(4)14-20(21,18-6-2)19-13-9-10(3)7-8-12(13)15(16)17/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3,(H,14,21)
Clave InChI
OEYOMNZEMCPTKN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?