Merck
36937
6,8-Difluoro-4-methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
≥98.0% (TLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16F2O8
Peso molecular:
374.29
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98.0% (TLC)
solubility
DMSO: soluble
fluorescence
λex 366 nm; λem 448 nm in 50 mM phosphate buffer pH 8.0 (β-glucosidase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c(F)c(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c(F)cc12
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)