36921
1-Bromo-2-propanol
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
descripción
technical mixture
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.480 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
densidad
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
Clave InChI
WEGOLYBUWCMMMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)