36893
trans-Permethrin solution
10 μg/mL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
10 μg/mL in cyclohexane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)[C@H](\C=C(\Cl)Cl)[C@H]1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3/t17-,19+/m1/s1
Clave InChI
RLLPVAHGXHCWKJ-MJGOQNOKSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?