Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
238-236-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2203215
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
purum
assay
≥98.5% (GC)
refractive index
n
bp
69 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1CC1)C2CC2
Other Notes
Protecting group reagent for carboxylic acids; the formed esters are very mildly and selectively cleaved
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?