366862
1-Isothiocyanato-4-(trans-4-octylcyclohexyl)benzene
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7C6H10C6H4NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
329.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
Formulario
liquid crystal (nematic)
bp
190 °C/0.01 mmHg (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)N=C=S
Envase
Packaged in glass bottles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)