Merck
366838
Sigma-Aldrich
4-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-docosylpyridinium bromide
Dye content 95 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H61BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
613.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, 95%
mp
236-238 °C (lit.)
λmáx.
480 nm
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)cc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)