362522
4-Sulfophthalic acid triammonium salt
technical grade
About This Item
grado
technical grade
impurezas
<25% 3-sulfophthalic acid, triammonium salt
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
N.OC(=O)c1ccc(cc1C(O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.H3N/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);1H3
Clave InChI
KOLYQQQBGYNKNZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)