36197
Phoxim
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOP(=S)(OCC)O\N=C(/C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C12H15N2O3PS/c1-3-15-18(19,16-4-2)17-14-12(10-13)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4H2,1-2H3/b14-12+
Clave InChI
ATROHALUCMTWTB-WYMLVPIESA-N
Descripción general
Aplicación
- Honeys, honeybees and pollens and food samples by QuEChERS extraction followed by analysis using liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-LC-MS/MS) combined with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Egg samples by acetonitrile-based extraction and high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD).
- Environmental samples by temperature-controlled ionic liquid dispersive liquid-phase extraction and HPLC combined with ultraviolet (UV) detection.
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)