Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
268.38
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
260-532-6
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CSC1=NN=C(C(=O)N1\N=C/C(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H20N4OS/c1-8(2)7-13-16-10(17)9(12(3,4)5)14-15-11(16)18-6/h7-8H,1-6H3/b13-7+
InChI key
MZTLOILRKLUURT-NTUHNPAUSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Isomethiozin may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in animal muscles and tissues, surface water and fruits and vegetables by various chromatographic techniques.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?