Merck
35746
Supelco
Methyl 1-naphthaleneacetate
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Methyl 1-naphthylacetate
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7CH2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
200.23
Beilstein:
1956293
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.597 (lit.)
bp
160-162 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C13H12O2/c1-15-13(14)9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8H,9H2,1H3
Clave InChI
YGGXZTQSGNFKPJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)