Merck
35516
Supelco
Patulin-13C7 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one-13C7
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C7H6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
161.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
~25 μg/mL in acetonitrile
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
single component solution
cambio de masa
M+7
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[13CH]1O[13CH2][13CH]=[13C]2O[13C](=O)[13CH]=[13C]12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clave InChI
ZRWPUFFVAOMMNM-BNUYUSEDSA-N
Descripción general
Patulin-13C7 is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, Patulin
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Nota de análisis
purity : ≥95.5% (HPLC)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)