34636
Chromium(III) potassium sulfate solution
for COD determination according to DIN 38409-H44
About This Item
Productos recomendados
grado
for COD determination according to DIN 38409-H44
densidad
1.12 g/mL at 20 °C
aplicaciones
environmental
general analytical
cadena SMILES
[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S/c;;2*1-5(2,3)4/h;;2*(H2,1,2,3,4)/q+3;+1;;/p-4
Clave InChI
OIDPCXKPHYRNKH-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)