Merck
34517
Supelco
Cyprodinil-(phenyl-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(4-Cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)phenyl-13C6-amine, 4-Cyclopropyl-6-methyl-N-(phenyl-13C6)pyrimidin-2-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C8H15N3
Número de CAS:
Peso molecular:
231.24
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)