34502
Prometryn-(N2-isopropyl-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-(Isopropyl-d7-amino)-4-(isopropylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine, N2-(1-Methylethyl-d7)-N4-(1-methylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Prometryn-d7
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)NC1=NC(SC)=NC(NC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N1
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)