34392
Methyldibromoglutaronitrile
analytical standard
Sinónimos:
1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane, 1-Bromo-1-(bromomethyl)-1,3-propanedicarbonitrile, 2-Bromo-2-(bromomethyl)glutaronitrile
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
51-55 °C
aplicaciones
environmental
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCC(Br)(CCC#N)C#N
InChI
1S/C6H6Br2N2/c7-4-6(8,5-10)2-1-3-9/h1-2,4H2
Clave InChI
DHVLDKHFGIVEIP-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?