Saltar a
34010
2-NP-AHD-13C3
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1-(2-Nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidinedione-[2,4,5-13C]
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
872,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C7H8N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
251.17
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
872,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2[13CH2][13C](=O)N[13C]2=O
InChI
1S/C10H8N4O4/c15-9-6-13(10(16)12-9)11-5-7-3-1-2-4-8(7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,12,15,16)/b11-5+/i6+1,9+1,10+1
InChI key
FULJCJZKZXOFQZ-OTQLJULOSA-N
Application
2-NP-AHD-13C3 may be used as an internal standard to quantify the presence of 1-(2-nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidine-dione (2-NP-AHD) in shrimp samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
2-NP-AHD-13C3 may be used as a standard in the determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp, using single extraction method and liquid chromatographic/mass spectrometric method (LC/MS-MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
340083400933869
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mass shift
M+3
mass shift
M+4
mass shift
M+5
mass shift
-
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)