33966
Oxadiargyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
5-tert-Butyl-3-[2,4-dichloro-5-(2-propinyloxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
CC(C)(C)C1=NN(C(=O)O1)c2cc(OCC#C)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C15H14Cl2N2O3/c1-5-6-21-12-8-11(9(16)7-10(12)17)19-14(20)22-13(18-19)15(2,3)4/h1,7-8H,6H2,2-4H3
Clave InChI
DVOODWOZJVJKQR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Aqueous samples using magnetic micro-solid phase extraction (M-l-SPE) coupled to gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS).
- Environmental and agricultural samples using solid-phase microextraction fibers on stainless steel wire with gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?