33852
Decanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard
Sinónimos:
Caprinaldehyde-2,4-DNPH, Decyl aldehyde-2,4-DNPH
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.5% (HPLC/CHN)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Características
standard type calibration
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
100-104 °C
aplicaciones
environmental
formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H24N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-17-18-15-11-10-14(19(21)22)13-16(15)20(23)24/h10-13,18H,2-9H2,1H3/b17-12+
Clave InChI
WVTWCMFTBSTXFK-SFQUDFHCSA-N
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?