33664
BDE No 36 solution
50 μg/mL in isooctane, analytical standard
Sinónimos:
3,3′,5-Tribromodiphenyl ether solution, 3,3′,5-TriBDE, PBDE 36
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
50 μg/mL in isooctane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1cccc(Oc2cc(Br)cc(Br)c2)c1
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-2-1-3-11(5-8)16-12-6-9(14)4-10(15)7-12/h1-7H
Clave InChI
XUKPJLVONRTECE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
The standard should be transferred to a clean and appropriate vial or flask using clean pipettes or micro pipettes. The vial should be immediately capped to avoid any loss or evaporation of the solvent.
After opening the ampoule, the standard should not be stored or kept in the ampoule. To preserve the integrity of the product, the standard should be transferred to an appropriate vial that must be capped and stored according to the recommendation on the Certificate of Analysis.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?