Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(O2NC6H4)3N
Número CAS:
Peso molecular:
380.31
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
technical grade
Quality Segment
assay
~97% (HPLC)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N4O6/c23-20(24)16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(10-4-14)21(25)26)15-5-11-18(12-6-15)22(27)28/h1-12H
InChI key
LSNJBIDKQIRWRQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?