33515
6-Diazo-5-oxo-L-norleucine
≥98.0% (UV)
Sinónimos:
(S)-2-Amino-6-diazo-5-oxocaproic acid, DON
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (UV)
mp
~145 °C (dec.)
Modo de acción
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@@H](CCC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c7-5(6(11)12)2-1-4(10)3-9-8/h3,5H,1-2,7H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1
Clave InChI
YCWQAMGASJSUIP-YFKPBYRVSA-N
Descripción general
Aplicación
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)