33438
Wicki
analytical standard
Sinónimos:
3α,7α,15-Trihydroxy-4β-acetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-on
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@]1(C)[C@]24CO4
InChI
1S/C17H22O8/c1-7-4-9-16(5-18,12(22)10(7)20)15(3)13(24-8(2)19)11(21)14(25-9)17(15)6-23-17/h4,9,11-14,18,21-22H,5-6H2,1-3H3/t9?,11-,12-,13-,14?,15?,16?,17?/m1/s1
Clave InChI
XGCUCFKWVIWWNW-LTNYHXKASA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?