33154
Dithizone
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥98% (chelatometric), for metal titration
Sinónimos:
Diphenylthiocarbazone
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥98% (chelatometric)
técnicas
titration: suitable
impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
residuo de ign.
≤0.2% (as SO4)
mp
168 °C (dec.) (lit.)
Absorción
≥1450 at 605 nm
cadena SMILES
S=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Clave InChI
UOFGSWVZMUXXIY-BMRADRMJSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?