327727
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 4,000
Sinónimos:
PS
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
formulario
powder
mol peso
average Mw 4,000 (Typical)
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
formato
neat
Categorías relacionadas
Descripción general
Polystyrene (for GPC, 4,000) is a synthetic thermoplastic, that is attractive for a wide range of applications because of its properties such as low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Weathering of Polymers (1983)