Merck
32741
Sigma-Aldrich
3,3′-Diaminobenzidine
purum, ≥98.0% (CHN)
Sinónimos:
3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
About This Item
Fórmula lineal:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.27
Beilstein:
1212988
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (CHN)
Formulario
solid
mp
173-176 °C
175-177 °C (lit.)
solubilidad
dioxane: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Clave InChI
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The photooxidation of 3,3′-diaminobenzidine by Chlamydomonas reinhardii and blue-green algae has been investigated. Electropolymerization of 3,3′-diaminobenzidine on solid substrate electrode (Platinum, Gold and Glassy Electrode) affords stable and water insoluble films.
Aplicación
3,3′-Diaminobenzidine, a dark brown dye, was used as an antibody-specific stain to identify the paired antibodies in breast tissue. 3,3′-Diaminobenzidine may be used for the determination of selenium and for the synthesis of a useful, linear, Schiff-base coordination polymer.
Peroxidase substrate; reagent for spectrophotometric determination of selenium.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and characterization of the thermally stable copolymer of tetrakis (salicylaldehydato-O, O') zirconium (IV) and 3, 3'-diaminobenzidine.
Archer RD and Wang B.
Inorganic Chemistry, 29(1), 39-39 (1990)
Photooxidation of 3,3'-diaminobenzidine by blue-green algae and Chlamydomonas reinhardii.
N H Chua
Biochimica et biophysica acta, 267(1), 179-189 (1972-04-20)
Poly (3, 3'-diaminobenzidine) film on a gold electrode for selective preconcentration and stripping analysis of selenium (IV).
Cai Q and Khoo SB.
Analytical Chemistry, 66(24), 4543-4550 (1994)
Determination of traces of selenium 3, 3-diaminobenzidine as selenium (lV) organic reagent.
Cheng K L.
Analytical Chemistry, 28(11), 1738-1742 (1956)
Jimmy C Azar et al.
Computational and mathematical methods in medicine, 2014, 647273-647273 (2014-07-26)
Comparing staining patterns of paired antibodies designed towards a specific protein but toward different epitopes of the protein provides quality control over the binding and the antibodies' ability to identify the target protein correctly and exclusively. We present a method