32335
Bromethalin
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-N-methyl-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-o-toluidine, N-Methyl-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-6-(trifluoromethyl)benzenamine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br)C2=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H7Br3F3N3O4/c1-21(13-9(16)2-6(15)3-10(13)17)12-8(14(18,19)20)4-7(22(24)25)5-11(12)23(26)27/h2-5H,1H3
Clave InChI
USMZPYXTVKAYST-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)