Merck
32163
Supelco
Cyclopentylalbendazole
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(5-Cyclopentanesulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, Methyl [5-(cyclopentylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
291.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
formato
neat
cadena SMILES
O=C(NC1=NC2=C(N1)C=CC(SC3CCCC3)=C2)OC
InChI
1S/C14H17N3O2S/c1-19-14(18)17-13-15-11-7-6-10(8-12(11)16-13)20-9-4-2-3-5-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H2,15,16,17,18)
Clave InChI
OMWVEUDQOPUZNX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.