Merck
32090
Supelco
Acepromazine-(dimethyl-d6) maleate
analytical standard
Sinónimos:
2-Acetyl-10-{3-[di(methyl-d3)amino]propyl}phenothiazine maleate salt, Acepromazine-d6 maleate, Acetopromazine-(dimethyl-d6) maleate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23D6H20N2O5S
Peso molecular:
448.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(C)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i2D3,3D3;
Clave InChI
FQRHOOHLUYHMGG-XJONCRCBSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)