Merck
320544
Sigma-Aldrich
Thionyl chloride
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
SOCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
118.97
Beilstein:
1209273
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
97 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Análisis
≥99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
densidad
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
Clave InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1056-1056 (1994)
High-resolution synchrotron far infrared spectroscopy of thionyl chloride: Analysis of the ?3 and ?6 fundamental bands.
Martin-Drumel MA, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy (2015)
Jinjian Zheng et al.
Analytica chimica acta, 891, 255-260 (2015-09-22)
Thionyl chloride is often used to convert alcohols into more reactive alkyl chloride, which can be easily converted to many compounds that are not possible from alcohols directly. One important reaction of alkyl chloride is nucleophilic substitution, which is typically
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 118-118 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1049-1049 (1994)