31554
Deltamethrin solution
100 ng/μL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
concentración
100 ng/μL in cyclohexane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@]1(\C=C(\Br)Br)[C@@H](C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
Clave InChI
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)