31189
2-Aminobenzimidazole
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Benzimidazolamine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
226-230 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
Clave InChI
JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?